Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits, profil bas, avec code-barres
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Marque: Axygen™ PCR-96-LP-AB-C-PBC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Profil bas ; optimisation pour une PCR rapide
- Produit certifié sans RNase / DNase
- Produit apyrogène, non stérile
- Code-barres pour améliorer la traçabilité et l’identification
- Options de scellage : AxyMats, thermoscellage, feuilles et films adhésifs, barrettes de bouchons plats et bombés
Spécification
Code-barres inclus | |
Étalon | |
Transparent | |
Polypropylène | |
Non stérile |
Sans DNAse / RNAse | |
8 x 12 | |
Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne | |
96 | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR |