Learn More
Axygen™ Microplaques PCR segmentées à 96 puits
Articles pré-évalués pour se répartir en quatre sections à 24 puits. Les microplaques PCR segmentées à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent un choix polyvalent pour le thermocyclage.
Marque: Axygen™ PCR-96-SG-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La microplaque PCR segmentée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard. Microplaque pré-entaillée pour se décomposer en quatre sections de 24 puits. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.Spécification
Aucun code-barres | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Séquenceurs Beckman CEQ | |
96 | |
Rond | |
4000 ×g | |
10/boîte |
Sans DNase ni RNase | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
PP | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
50/carton |