Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Marque: Axygen™ PCR-96-LP-AB-W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.La
La microplaque PCR à profil bas à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.Spécification
Aucun code-barres | |
Standard | |
8 x 12 | |
Dessus standard | |
Demi | |
96 | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
25/boîte |
Sans DNAse / RNAse | |
Sans couvercle | |
Blanc | |
Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne | |
en PP | |
Non stérile | |
100/carton |