Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 24 et 32 puits Axygen™
GREENER_CHOICE
Compatibilité avec une grande variété de thermocycleurs
Marque:  Axygen™ PCR-32-C
Code produit. 11330155
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Volume du puits à ras bord : 350 μl, volume utile : 300 μl, volume avec AxyMat : 240 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans DNase ni RNase
Transparent
PP
Non stérile
PCR
10/boîte
Sans couvercle
PCR Microplate, without Lid
32
Rond
50/carton