Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 24 et 32 puits Axygen™
Compatibilité avec une grande variété de thermocycleurs
Marque: Axygen™ PCR-24-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Volume du puits à ras bord : 350 μl, volume utile : 300 μl, volume avec AxyMat : 240 μl
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
PP | |
Non stérile | |
PCR | |
10/boîte |
Standard | |
4 x 6 | |
PCR Microplate, without Lid | |
24 | |
Rond | |
50/carton |