Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles 200 μl, biseautées, référencées
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
27.05€ - 545.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Graduated | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Graduations | 10, 50, 100 μl |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12561368
|
Axygen™
TR-222-C |
Transparent | Non stériles | En vrac | |||||
12126890
|
Axygen™
TR-222-C |
Transparent | Non stériles | En vrac |
27.05€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12581298
|
Axygen™
TR-222-C-L-STK |
Transparent | Non stérile | Recharge |
281.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12525547
|
Axygen™
TR-222-C-R |
Transparent | Non stériles | Portoir |
52.60€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12535547
|
Axygen™
TR-222-C-R-S |
Transparent | Stérile | Rack |
60.70€
960 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12545547
|
Axygen™
TR-222-Y-R |
Jaune | Non stériles | Portoir |
59.90€
960 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12555547
|
Axygen™
TR-222-Y-R-S |
Jaune | Stérile | Portoir |
63.45€
960 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12581368
|
Axygen™
TR-222-Y |
Jaune | Non stériles | En vrac |
545.00€
20000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
- Également disponible avec la gamme Maxymum Recovery, ce qui permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
1 à 200 μl | |
Oui | |
10, 50, 100 μl |
Sans filtre | |
Polypropylène |