Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 2,0 ml Axygen
Incluent des joints toriques résistants aux produits chimiques
Marque:  Axygen™ SCT-200-SS-B
Code produit. 11374185
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Disponible en version préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
  • Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Bleu
1.5 mL
Sans boucle
Non stérile
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylène
Polypropylène
O-ring
No
Conical