Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 2,0 ml Axygen
Incluent des joints toriques résistants aux produits chimiques
Marque: Axygen™ SCT-200-SS-G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Disponible en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Vert | |
1,5 ml | |
Sans boucle | |
Non | |
Bouchon à vis |
20000xG | |
PP | |
PP | |
Joint torique | |
Non | |
Conique |