Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 2,0 ml Axygen™
Incluent un joint torique résistant à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
144.50€ - 251.00€
Spécification
FCR max. | 20,000 x g |
---|---|
Certifications/Conformité | RNase, DNase, pyrogen-free |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Capacité (métrique) | 2 mL |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11344175
|
Axygen™
SCT-200-A |
Assorted | Non-sterile | ||||||
11364175
|
Axygen™
SCT-200-B |
Blue | Non-sterile | ||||||
11394175
|
Axygen™
SCT-200-C-S |
Transparent | Oui |
236.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11354175
|
Axygen™
SCT-200-A-S |
Assorties | Oui |
251.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11384175
|
Axygen™
SCT-200-C |
Transparent | Non |
167.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374175
|
Axygen™
SCT-200-BR |
Brown | Non-sterile | ||||||
11304185
|
Axygen™
SCT-200-G |
Green | Non-sterile | ||||||
11314185
|
Axygen™
SCT-200-GR |
Gray | Non-sterile | ||||||
11324185
|
Axygen™
SCT-200-O |
Orange | Non-sterile | ||||||
11344185
|
Axygen™
SCT-200-R |
Red | Non-sterile | ||||||
11334185
|
Axygen™
SCT-200-P |
Pink | Non-sterile | ||||||
11394195
|
Axygen™
SCT-200-V |
Violet | Non-sterile | ||||||
11304205
|
Axygen™
SCT-200-W |
White | Non-sterile | ||||||
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Disponible en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
20,000 x g | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
Conical |
RNase, DNase, pyrogen-free | |
2 mL | |
Non-looped | |
Screw Cap |