Learn More
Axygen™ Peigne à 16 puits Axygen™, pour cuve 7 cm
Accessoire pour la cuve d’éléctrophorèse horizontale de 7 cm
Marque:  Axygen™ HGB7-16-15
35.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15563167
  • 41.55€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peignes : 1 x 16 puits, 1 mm d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cuve, 7 cm
0.05 po
1.5 mm