Learn More
Axygen™ Bouchons plats pour tubes PCR à 12 barrettes
Pour une utilisation avec les barrettes de tubes PCR Axygen (voir PCR-0212-C). Fabriqué en PP vierge pur à 99,9 %.
Marque: Axygen™ PCR-12-FCP-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
0,2 ml | |
PP | |
Non | |
Plat | |
Bouchon plat pour tube PCR 12 barrettes |
Transparent | |
80/boîte | |
Tubes PCR 12 barrettes et microplaques PCR 96 puits | |
PP | |
Bande |