Learn More
Axygen™ Cônes de pipettes microvolume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase.
Marque: Axygen™ TXL-10
Description
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanales et multicanales Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase.
- Apyrogènes
- Microvolume
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible
Spécification
0,1 à 10 μl | |
Non stérile | |
USP 3127 | |
Permettent de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
1 000 pointes/sachet, 20 paquets/boîte | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, sans Rnase, apyrogène | |
Microvolume, allongé, Version longue | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |