Learn More
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase.
Marque: Axygen™ TXLF-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
0,5 μl à 10 μl | |
Non stériles | |
Sans DNase ni RNase Conformes à la norme USP 3127 (contamination par des métaux lourds) |
|
Permettent de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
En vrac | |
Polypropylène |
Filtré | |
Transparent | |
Exempts de DNAse et RNAse | |
Microvolume, long, barrière contre les aérosols, microvolume | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |