Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 0,5 ml Axygen™
Comprennent un joint torique conçu pour offrir une plus grande résistance à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
Marque: Axygen™ SCT-050-SS-O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
- Disponibles en versions préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles à commande spéciale pour tubes assortis
- Gamme étendue de tubes colorés pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Orange | |
0.5 mL | |
Sans boucle | |
Non stérile | |
Screw Cap |
20,000 x g | |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
O-ring | |
No | |
Conical |