Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 0,6 ml : Préstérilisés
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition d’enzymes de restriction et autres réactifs
Marque: Axygen™ SCT-45-C-S
146.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Spécification
Bouchon à vis | |
Transparent | |
0,6 ml | |
Polypropylène | |
Joint torique | |
500 tubes allongés et bouchons/sachet ; 8 sachets/boîte | |
Non | |
Conique |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Polypropylène | |
Transparent | |
Sans boucle | |
500/Bte | |
Stérile | |
Bouchon à vis | |
20000xG |