Learn More
Carl Zeiss™ AxioVision Rel. Logiciel 4.8.2
Contrôlez les microscopes à haute sensibilité, et capturez, traitez, annotez et référencez les images grâce à ce téléchargement de logiciel. Carl Zeiss™ AxioVision Rel. Le logiciel 4.8.2 vous permet d’effectuer des tâches complexes et minutieuses de manière simple et intuitive.
Marque: Carl Zeiss™ 410130-0600-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les images peuvent être acquises à l’aide de toute caméra ordinaire dotée d’un pilote TWAIN
- Ouvrez et comparez jusqu’à 21 différents formats de fichiers d’images, y compris les images ZVI multidimensionnelles
- Réglez la courbe d’affichage, la luminosité, le contraste et l’équilibre des couleurs
- Vous pouvez acquérir la longueur, le contour et l’angle des structures microscopiques. Exportez les résultats vers d’autres programmes
- Appliquez des commentaires et des échelles graphiques à votre image
- Imprimez directement à partir d’AxioVision LE ou exportez votre image vers d’autres formats de fichiers différents
Spécification
Logiciel AxioVision Rel.4.8.2 | |
Microscopes légers, PC | |
1 de chaque |