Learn More
Zeiss™ Microscope vertical Axiolab 5 avec épifluorescence LED
Microscope vertical compact et ergonomique pour les travaux de laboratoire de routine.Configuré pour la microscopie à champ lumineux et à épifluorescence transmise avec un tube photo binoculaire.Combinez ce microscope avec l’Axiocam 202 ou 208 pour tirer pleinement parti de la microscopie SMART pour une documentation numérique facile.
Marque:  Zeiss™ 490980-0003-000
Code produit. 17312820
  • 24995.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Axiolab 5 est conçu pour le travail de microscopie de routine qui est effectué tous les jours dans votre laboratoire.Sa conception compacte et ergonomique permet d’économiser de l’espace et facilite la manipulation.
  • Associez-le à la couleur Axiocam 208 pour la microscopie SMART.Concentrez simplement votre échantillon et appuyez sur un seul bouton pour obtenir des images nettes en couleur réelle.
  • L’image numérique ressemblera à ce que vous voyez à travers les pièces oculaires, avec tous les détails et les différences subtiles de couleurs clairement visibles.De plus, Axiolab 5 ajoute automatiquement les informations de mise à l’échelle correctes à vos images.
  • Le corps du microscope est en métal résistant à la poudre, traité à la chaleur et résistant aux réactifs standard utilisés pour la coloration, aux solvants organiques utilisés pour le nettoyage des lentilles et aux désinfectants.
  • Toutes les parties optiques, y compris les objectifs, les pièces oculaires, les lentilles et les prismes, sont dotées d’un revêtement antiréfléchissant et antifongique.
  • Les méthodes de contraste possibles sont le fond clair, le fond sombre, le contraste de phase et la simple polarisation de la lumière transmise.Des mises à niveau de fond clair vers d’autres techniques de contraste de lumière transmise sont disponibles.Avec la fluorescence Axiolab 5 FL également disponible.
  • Le microscope est livré avec une tourelle rotative manuelle avec 5 positions codées, adaptée à la lecture de la position objective pour la fonctionnalité de gestionnaire d’intensité lumineuse et pour les informations d’échelle
  • LED (LED de 10 W offrant une durée de vie prévue de > 60 000 heures) ou illumination halogène 
  • Le microscope offre une économie d’énergie et un temps de vie d’éclairage qui prolonge la fonction Eco-mode, ce qui aborde également les considérations environnementales.Lorsqu’il est actif, votre microscope passe automatiquement en veille après avoir été inactif pendant 15 minutes. 
  • Le microscope permet une gestion active de la lumière avec une intensité lumineuse réglable.Le gestionnaire de lumière convient à tous les types d’objectifs.L’intensité lumineuse est mémorisée par objectif et offre une luminosité uniforme à tous les grossissements, éliminant ainsi les réglages manuels de l’intensité de la lampe lors de la modification des objectifs.
  • Le corps du microscope est équipé de deux “boutons d’image à clipser” intégrés et positionnés de façon ergonomique, à proximité de l’entraînement de mise au point des deux côtés du corps du microscope, afin de minimiser les mouvements de la main et d’assister de manière optimale les utilisateurs gauchers et droitiers.Le “bouton d’image à clipser” permet d’acquérir des images et des vidéos directement à partir du support (avec Axiocam 208/202 en mode autonome et avec Labscope ; avec n’importe quel Axiocam avec ZEN)
  • Le microscope offre une platine mécanique sans rack avec surface anodisée à revêtement rigide, pour un fonctionnement à droite (en option à gauche).La poignée de platine est dotée d’une extension de 15 mm et d’un couple réglable pour garantir une position de travail ergonomique qui réduit la fatigue.Un porte-échantillons double pour un fonctionnement à une main avec levier à ressort à gauche est inclus.
Spécification
Spécification
Fluorescence à 3 canaux - bleu, vert et rouge
Huile N-Achroplan 5X, 10X, 40X et 100X
Epi-fluorescence LED