Learn More
Cytiva Colonnes illustra™ AutoSeq G-50
Pour l’élimination rapide des nucléotides marqués fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé. Les colonnes Cytiva illustra™ AutoSeq G-50 garantissent une purification efficace, essentielle pour des résultats de séquençage de qualité.
Marque: Cytiva 27-5340-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les colonnes sont pré-conditionnées avec Sephadex G-50 de qualité ADN F et pré-équilibrées dans de l'eau distillée deux fois contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Kathon ajouté comme conservateur
- Les colonnes prêtes à l’emploi permettent de collecter des produits purifiés à partir des échantillons en moins de 4 minutes
- Elles peuvent être utilisées pour purifier les réactions préparées avec le kit de séquençage de cycle BigDye Terminator v3.1 d’Applied Biosystems
- Volume d’échantillon standard de 12 à 25 μl
- Adapté à la purification d’ADN d’une longueur supérieure à 20 bases
- Optimisé pour le séquençage fluorescent automatisé
Spécification
Élimination rapide de terminateurs de coloration fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé | |
Colonne | |
1000 colonnes |