Learn More
Cytiva Colonnes illustra™ AutoSeq G-50
Pour l’élimination rapide des nucléotides marqués fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé. Les colonnes Cytiva illustra™ AutoSeq G-50 garantissent une purification efficace, essentielle pour des résultats de séquençage de qualité.
Marque:  Cytiva 27-5340-01
163.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11773309
  • 203.00€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les colonnes sont pré-conditionnées avec Sephadex G-50 de qualité ADN F et pré-équilibrées dans de l'eau distillée deux fois contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Kathon ajouté comme conservateur
  • Les colonnes prêtes à l’emploi permettent de collecter des produits purifiés à partir des échantillons en moins de 4 minutes
  • Elles peuvent être utilisées pour purifier les réactions préparées avec le kit de séquençage de cycle BigDye Terminator v3.1 d’Applied Biosystems
  • Volume d’échantillon standard de 12 à 25 μl
  • Adapté à la purification d’ADN d’une longueur supérieure à 20 bases
  • Optimisé pour le séquençage fluorescent automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Élimination rapide de terminateurs de coloration fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé
Colonne
50 colonnes