Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille fixe pour GC Thermo Scientific
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues pour échantillonneur automatique Trajan Scientific and Medical avec aiguille fixe pour GC Thermo Scientific possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0029781
Code produit. 15238463
  • 84.60€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ul
Spécification
Spécification
Seringue CTC / Thermo (bouton classique)
0,47 mm
10 μl
Chromatographie en phase gazeuse Thermo
26 G
Aiguille fixe
Cône