Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
65.00€ - 80.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 0,48 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 6,6 mm |
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Modèle | 701 |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11537714
|
Hamilton™
202066 |
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000 |
80.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10156441
|
Hamilton™
202201 |
Échantillonneur automatique AS200 |
65.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
0,48 mm | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
1/boîte | |
Fixe |
6,6 mm | |
701 | |
10 μl |