Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour le système de pipetage automatisé Eppendorf™ epMotion™, 50, à filtre, stériles
Augmentez les performances de pipetage avec les cônes robotiques Thermo Scientific™ pour le système de pipetage automatisé Eppendorf™ epMotion™, qui sont soumis à un programme de contrôle de qualité en 15 points
Marque: Thermo Scientific™ 967-021
805.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Description
Augmentez les performances de pipetage avec les cônes robotiques Thermo Scientific™ pour système de pipetage automatisé Eppendorf™ epMotion™ , disponibles en version non stérile, stérile et stérile à filtre. Chaque cône pour pipette est soumis à un programme de contrôle qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante, offrant ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des cônes et un faible coefficient de variation. Les cônes pour pipettes ont été validés sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les cônes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Caractéristiques :
- Disponibles en version non stérile, stérile et stérile à filtre.
- Validé sur la station de travail pour laquelle le cône est créé
- Faible pourcentage du coefficient de variation
- Les cônes stériles sont certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Spécification
1000 pi | |
oui | |
Portoir | |
Eppendorf™ epMotion™ | |
Sterile & PCR Ready |
oui | |
clair | |
Automatisation | |
Eppendorf epMotion |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.