Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour système de pipetage Molecular Devices™
Augmentez les performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude des cônes et au faible pourcentage du coefficient de variation avec ces cônes pour pipettes pour le système Molecular Devices.
Marque: Thermo Scientific™ 937-261
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les Thermo Scientific™ Automation Tips for Molecular Devices™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Dispositif moléculaire FLIPR avec tête de type A CCS à 384 puits et tête de type B Liberty à 384 puits.
- Disponibles en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Faible pourcentage du coefficient de variation (%CV)
Spécification
20 μl | |
Stérile | |
Rack | |
Tête Molecular Devices™ FLIPR Type A CCS à 384 puits |
Sans filtre | |
Transparent | |
Automation | |
Dispositifs moléculaires |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.