Learn More
Thermo Scientific™ Pointes robotiques pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP384
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque: Thermo Scientific™ 935-262
3250.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Beckman Biomek FX, Biomek NX et Multimek AP384.
- Disponible en version faible rétention et pointes longues
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
30 μl | |
Non stériles | |
Portoir | |
Stations de travail Beckman Biomek FX/NX et Multimek AP384, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Multimek™ AP384 | |
Certified Quality |
Sans filtre | |
Transparent | |
Version longue | |
Beckman |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.