Learn More
Thermo Scientific™ Pointes robotiques pour plateformes automatisées de manipulation de liquides Agilent™ Bravo™ et VPrep™ avec tête de pointes jetable à 384 canaux
Améliorez les performances de pipetage avec les pointes Thermo Scientific™ pour plateformes automatisées de manipulation de liquides Agilent™ Bravo™ et VPrep™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque: Thermo Scientific™ 947-262
Description
Améliorez les performances de pipetage avec les pointes Thermo Scientific™ pour plateformes automatisées de manipulation de liquides Agilent™ Bravo™ et VPrep™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. Le résultat est exact et la parfaite rectitude des cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises. Ces pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été créées et elles sont certifiées apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Disponibles non stériles ou stériles
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
30 μl | |
Non stérile | |
Portoir | |
Agilent™ / Velocity VPrep ™, Agilent™ Bravo™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
Automatisation | |
VPrepTM, Vprep |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.