Learn More
BRAND™ Raccord de burette automatique
Raccord de burette automatique BRAND avec micro-vis, bouton-poussoir et pince de maintien.
Marque:  BRAND™ 23745
22.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10175400
  • 27.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Vis micrométrique avec bouton-poussoir
  • Comprend une pince de support
  • Pour appareil de titration Schilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 ml
PP
Raccord
Buret automatique de 10 ml
Pince de support