Learn More
Buerkle™ Burette de titration automatique en verre borosilicaté avec flacon de stockage
Code produit. p-8001775 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 mL
15 mL
25 mL
50 ml
Hauteur (métrique):
52 cm
56 cm
61 cm
65 cm
92 cm
Conditionnement:
1 pièce
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Utilisez ces burettes pour les applications de laboratoire, du secteur de l’électroplastie, de traitement de l’eau. Les burettes de titration automatique Buerkle™ en verre borosilicaté avec flacon de stockage offrent un dosage précis grâce au bouton-poussoir, une titration précise grâce à la micro-vis et un jet de décharge précis.
  • Graduation selon la catégorie B (tolérances conformes aux normes DIN EN ISO 385)
  • Réglée pour Ex
  • Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
  • Résistante aux produits chimiques
  • Graduations en cercle bleues
  • Fonctionnement possible des deux mains
  • Support robuste
  • Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
  • Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
Spécification
Précision 0.03 mL
Capacité (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 61 cm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
À utiliser avec (application) Industrie de l’électroplastie, analyses sur le terrain, usines de traitement de l’eau
Hauteur (métrique) 61 cm
Comprend Micro-vis, jet de décharge précis, support robuste
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt Verre borosilicaté, polyéthylène, polypropylène, caoutchouc
Type Burette de titration automatique
Certifications/Conformité DIN ISO 385