Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
Marque:  Microspec™ G5
Code produit. 15712135
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Spécification
Spécification
Autoclave Bags
Autoclavable
Single-use
Non stérile
Polypropylene
Bag
Small
302 mm
302 mm
2.952 lb.
Température ambiante
Clear with Blue Print
Polypropylène
50 μm
200
200
2 mil
11.89 in.
608 mm
2.705 kg