Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en polyéthylène
La tubulure transparente en PE, 10 m, est reconnue comme inoffensive sur le plan physiologique et résiste aux acides non oxydants, aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants.
19.10€ - 388.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Couleur | Transparent |
Max. Operating Temperature (Metric) | 95°C |
Alert:
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales.L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10455951
|
Buerkle™
8805-0406 |
4 mm | 10 m |
19.10€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10389614
|
Buerkle™
8878-1014 |
10 mm | 100 m |
388.00€
100m |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11852303
|
Buerkle™
8805-0608 |
6 mm | 10 m |
27.85€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquées en PE
- Résistantes aux acides (non oxydants), aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants
- Résistantes à la pression, souple, résistante aux chocs, légère, résistante à la compression, résistante aux déformations jusqu’à +80°C.
- Transparent
- Dureté Shore A 80 ± 3
- Température -40°C à +95°C
- Adapté à une utilisation alimentaire
- Fabriquée en PE
- Résistante aux acides (non oxydants), aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants
- Résistante à la pression, souple, résistante aux chocs, légère, résistante à la compression, résistante aux déformations jusqu’à + 80 °C.
- Transparent
- Dureté Shore A 80 ± 3
- Température comprise entre -40°C et +95°C
- Convient pour l’alimentation
Spécification
Autoclavable | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
95°C |
Polyéthylène | |
Transparent |