Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de compression union traversant en PVDF
Raccord de compression union traversant Cole-Parmer™ en PVDF avec une très bonne résistance chimique et thermique.
Marque: Cole-Parmer™ 06390-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Taré à 220 psi à 77°F (25°C).
- Utilisable de -32 à +212°F (0 à 100°C)
Spécification
Autoclavables | |
Tubulure de 1/4 po de D.E. | |
Orifice de 7/32 po ; 2–9/32 x 5/8 po |
PVDF | |
1/boîte | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |