Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression de connecteur union en PFA Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque: Cole-Parmer™ 31320-31
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en formes droites, en T et coudées pour une polyvalence inégalée
- Fournis avec un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression
- Idéaux pour une utilisation avec des tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques et métaux rigides
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Stérilisation par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Raccord de compression | |
PFA | |
1/boîte | |
En T |
Autoclavables | |
Tubulure de D.E. 3/8 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |