Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IFN-gamma humain AuthentiKine™
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’IFN-gamma endogène
Marque: Proteintech™ KE00146-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît l’IFN-gamma humain
- L’IFNG est une cytokine soluble qui est le seul membre de la classe d’interférons de type II
- Associé aux propriétés antivirales, immunorégulatrices et anti-tumorales
- Activateur puissant des macrophages
Procédé :
- Anticorps spécifiques à l’IFN-gamma pré-enduits sur des micropuits
- Protéine IFN-gamma dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à IFN-gamma est ajouté pour détecter la protéine IFN-gamma capturée
- Pour le développement du signal, un conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde correcte réglée à 630 nm
Spécification
BC070256 | |
0,4 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
7,8 à 500 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
3458 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P01579 |