Learn More
Heidolph Instruments Accessoire pour tubes à essai
À utiliser avec Reax top et Reax control
Marque:  Heidolph Instruments 549-01000-00
Code produit. 10049130
  • 48.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour jusqu’à 10 tubes à essai de diamètre extérieur de 10 mm et d’une longueur allant jusqu’à 60 mm
Spécification
Spécification
Tubes à essai
10 mm de dia. x 60 mm L
Jusqu’à 10 tubes à essai de 10 mm de diamètre et d’une longueur allant jusqu’à 60 mm
10