Learn More
ATP5L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ATP5L |
---|---|
Concentration | 0.28 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825904
|
Proteintech
16307-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16815904
|
Proteintech
16307-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
UCK2 catalyzes the phosphorylation of uridine monophosphate to uridine diphosphate. This is the first step in the production of the pyrimidine nucleoside triphosphates required for RNA and DNA synthesis. In addition, an allele of this gene may play a role in mediating nonhumoral immunity to Hemophilus influenzae type B.Spécification
ATP5L | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O75964, Q6PDU7, Q9CPQ8 | |
10632, 27425, 300677 | |
ATP5L Fusion Protein Ag9287 | |
Primary | |
-20°C | |
ATP5L |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ATP5JG, ATP5L, ATPase subunit g | |
Atp5l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |