Learn More
Nabertherm™ Four d’incinération
Les incinérateurs sont spécialement conçus pour l’incinération en laboratoire.Système unique d’entrée et d’évacuation de l’air permettant des échanges d’air supérieur à 6 fois par minute.L’air entrant est préchauffé pour garantir une bonne uniformité de la température.
3880.00€ - 6100.00€
Spécification
max. (métrique) 1100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de contrôleur Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de contrôleur Modèle Prix Quantité et disponibilité  
17377999
Afficher les documents
Nabertherm™
LV034H1ON1
3 L C550 Porte battante N/A N/A N/A
17328009
Afficher les documents
Nabertherm™
LV054K1LN1
5 L B510 Porte battante N/A N/A N/A
17338009
Afficher les documents
Nabertherm™
LV054K1ON1
5 L C550 Porte battante N/A N/A N/A
17358009
Afficher les documents
Nabertherm™
LV094H1ON1
9 L C550 Porte à guillotine N/A N/A N/A
17398009
Afficher les documents
Nabertherm™
LV154H1ON1
15 L C550 Porte à guillotine N/A N/A N/A
17318019
Afficher les documents
Nabertherm™
LV154K1ON1
15 L C550 Porte battante N/A N/A N/A
Description
Description
  • Température max. :1100°C
  • Branchement électrique :Monophase
  • Minutes à température maximale :120
Spécification
Spécification
1100°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four d’incinération