Learn More
Acide ascorbique, poudre fine, 200 à 325 mesh, multiofficinal, USP, J.T.Baker™
Code produit. 15537884
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furane-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascorbic Acid
Dimensions de la maille 200 to 325 Mesh
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 1L = 1.65kg
Poids de la formule 176.12
Qualité Multiofficinal / USP
Forme physique Poudre fine