Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 300 Comfort
Utilisez ces dispositifs de serrage avec les tamiseuses AS 300. Les dispositifs de serrage AS 300 Comfort Retsch™ ont une conception ergonomique pour un fonctionnement facile.
Marque: RETSCH 32.662.0009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les tamiseuses AS 300
Spécification
Dispositifs de serrage | |
Tamisage à sec | |
1 de chaque |
315 mm | |
Agitateur à tamiseuse AS 300 |