Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge sans filtre ART™
GREENER_CHOICE
Réduisez le gaspillage, gagnez de la place sur la paillasse et dans les armoires grâce à ce système de recharge sans filtre de pointe.
Marque:  Thermo Scientific™ 3552-05-RT
50.05 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15193596
  • 77.77€ / 960 pièces
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réduisez le gaspillage, gagnez de la place sur la paillasse et dans les armoires grâce au système de recharge sans filtre Thermo Scientific™ ART™ de pointe. Ce système offre une option respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité.
Caractéristiques :
  • Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
  • Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
  • La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
  • L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
  • La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
  • Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
Remarque :
un rack vide est nécessaire pour les pièces -RT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 μl
Non stérile
ART sans filtre
5,07 cm
Rack
4800/Cs.
Universelle
Qualité certifiée
Sans filtre
Naturel
2 in
Sans DNase, RNase ni pyrogènes
Faible rétention
Moins de ressources utilisées et moins de déchets
ART
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.