Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ SolventSafe
GREENER_CHOICE
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes Solventsafe, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
127.00€ - 184.00€
Spécification
Filtré Oui
Stérilité Stérile
Format Portoir
Type de pointe Conception MicroPoint™
À utiliser avec (équipement) Pipeteur universel
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Volume (métrique) Type de pointe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Volume (métrique) Type de pointe Prix Quantité et disponibilité  
10243101
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5469
ART SolventSafe 200, filtré, stérile, rack 200 μl Conception MicroPoint™
127.00€
384 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10252431
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5479E
Rack filtré, stérile, ART SolventSafe 1000E 1000 μl Conception MicroPoint™
184.00€
400 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce aux pointes de pipettes spécialisées Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les cônes ART ont été conçus pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
  • Pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatible avec :
Les pointes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettes ergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Spécification
Oui
Portoir
Pipeteur universel
Stérile
Conception MicroPoint™
ART
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.