Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre barrière ART™ dans rack à couvercle amovible
Effectuez des applications de façon précise et constante avec ces pointes de pipettes, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque: Thermo Scientific™ 3561
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réalisez vos applications avec précision et régularité avec les pointes de pipettes à filtre non filtrées Thermo Scientific™ ART™ en racks à couvercle amovible. Les pointes de pipettes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les cônes de pipette ART ont été conçus pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Spécification
ART 300E, sans filtre, stérile | |
300 μl | |
Stérile | |
ART 300E | |
Portoir | |
Pipeteur universel | |
PP (polypropylène) |
300 μl | |
Sans filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universel | |
ART | |
Sterile |