Learn More
Thermo Scientific™ Pointes ART™ longues
Pointes supérieures pour toutes les applications et toutes les pipettes
Marque: Thermo Scientific™ 3510
23.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pointes supérieures pour toutes les applications et toutes les pipettes
Les pointes longues Thermo Scientific™ ART™ offrent une qualité éprouvée ART, la performance et la fiabilité,qui s’appuient sur les normes les plus strictes de Thermo Scientific et une assistance mondiale.
Toutes les pointes sont conformes à la norme de qualité la plus exigeante du marché en termes de moulage de précision et de clarté. Elles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP et de pyrogènes. Chacune d’entre elles répond aux exigences spécifiques du fabricant de la pipette.
Spécification
ART 10 REACH, pointe sans filtre | |
Sans filtre | |
En vrac |
10 μl | |
Non stérile | |
ART |