Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de barrière ART 20 ul emballées individuellement
Les cônes à barrière ART garantissent une protection à 100 % contre le transfert de contamination
Marque: Thermo Scientific™ 2149PIW
134.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cônes à barrière ART sont en polypropylène vierge et intègrent un filtre piégeant les liquides pour éviter tout transfert de contamination. Certifiés exempts de RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, ATP, biocontamination et inhibiteurs de PCR
> Pointe de 20 ul emballée individuellement
> stérile,
>barrière auto-scellante, >s’adapte à la plupart des pipettes, > garantie sans propagation de la contamination
Spécification
Pointe de barrière ART 20 μl | |
À filtre | |
Naturel | |
ISO13485 | |
Emballage individuel | |
500 | |
Oui | |
Oui | |
Polypropylène |
20 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Exempt de DNase et RNase | |
Adaptation universelle | |
500 | |
Universel | |
ARTTM |