Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™, 10, en vrac
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque: Thermo Scientific™ 2140B
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Pointe à filtre ART• Les plus utilisées dans le monde
• Volume 10μL à 1mL
• Barrière hydrophobe
• Les pointes ART™ possèdent le seul filtre qui garantit 100% de protection des micropipettes. Sa structure poreuse piège et retient tout contaminant aérosol ou liquide
• Disponibles en vrac, sur rack stérile ou non, rechargeablesPointe stérile: certifiée apyrogène, sans RNase et DNase
• Système de racks et recharges innovants
• Couvercle à charnière réversible en couvercle à soulever, loquet de fermeture manipulable d'une main
• Clips de maintien du rack permettant la manipulation de celui-ci sans toucher les pointes et évitant le soulèvement lors de la mise en place des embouts. Format compatible toutes pipettes multicanaux aux normes SBS
• Rack recharge à fond papier pelable sur base emboîtable sur boîte, mise en place par simple pression
• Pointe à filtre ART classique
• Pointe
• ART 10 Reach
• Rack standard
Spécification
ART 10 REACH, filtré, non stérile, en vrac | |
À filtre | |
ART 10 REACH | |
4,33 cm | |
Version longue | |
ART |
10 μl | |
Non stérile | |
1,71 po | |
En vrac | |
Pipeteur universel |