Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
GREENER_CHOICE
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
116.77€ - 214.00€
Spécification
Filtré À filtre
À utiliser avec (équipement) Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Gamme de produits ART
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10170621
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2159P
180 µl
214.00€
768 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10741022
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2079GB
1000 μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10771812
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2279B
1000 μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettetes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettetes and Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus pipettetes
Spécification
Spécification
À filtre
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
ART