Learn More
Étalon d'arsenic pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
111.00€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | As |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.92 |
Numéro MDL | MFCD00085309 |
Clé InChI | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5359596 |
ChEBI | CHEBI:27563 |
Nom IUPAC | arsenic |
SMILES | [As] |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10171762
|
SPEX Certiprep
PLAS2-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
128.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11468619
|
SPEX Certiprep
PLAS2-2T |
250 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
111.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10224242
|
SPEX Certiprep
PLAS2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
149.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
As | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
74.92 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27563 | |
[As] |
As | |
MFCD00085309 | |
5359596 | |
arsenic |
Spécification
Arsenic Standard | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
As | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
arsenic | |
5359596 | |
Assurance |
7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00085309 | |
[As] | |
74.92 | |
CHEBI:27563 | |
HNO3 2 % |
Sécurité et traitement
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000
Mention d'avertissement
- Dangers||Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, arsenic
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire