Learn More
Morceau d’arsenic, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
195.00€ - 589.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-38-2 |
---|---|
Formule moléculaire | As |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.92 |
Numéro MDL | MFCD00085309 |
Clé InChI | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal |
CID PubChem | 5359596 |
ChEBI | CHEBI:27563 |
Nom IUPAC | arsenic |
SMILES | [As] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000590.14 |
25 g |
195.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000590.22 |
100 g |
589.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-38-2 | |
74.92 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
5359596 | |
arsenic |
As | |
MFCD00085309 | |
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal | |
CHEBI:27563 | |
[As] |
Spécification
Arsenic lump | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00085309 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
arsenic | |
5359596 |
7440-38-2 | |
As | |
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal | |
[As] | |
74.92 | |
CHEBI:27563 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-148-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CG0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Arsenic
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only