Learn More
Tellurure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
203.01€ - 1788.00€
Identifiants chimiques
CAS 12044-54-1
Formule moléculaire As2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 532.643
Numéro MDL MFCD00014167
Clé InChI GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
CID PubChem 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388848
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041709.09
10 g
203.01€
10g
11378848
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041709.18
50 g
717.57€
50g
15419189
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041709.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12044-54-1
532.643
GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
15770922
As2Te3
MFCD00014167
arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
[As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Spécification
Arsenic(III) telluride
12044-54-1
As2Te3
UN1557
GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
532.643
532.64
Flacon en plastique
6.5
381°C
Pièces de 3 à 12 mm
MFCD00014167
arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
[As](=[Te])[Te][As]=[Te]
15770922
99.999%
6.5
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-955-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante