Learn More
Sulfure d’arsenic(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
116.00€ - 515.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | As2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.02 |
Numéro MDL | MFCD00003435 |
Clé InChI | CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diarsenic(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041980.06 |
5 g |
116.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041980.14 |
25 g |
515.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-33-9 | |
246.02 | |
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] |
As2S3 | |
MFCD00003435 | |
diarsenic(3+) trisulfanediide |
Spécification
707°C | |
300°C | |
Grumeau fusionné | |
As2S3 | |
UN1557 | |
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N | |
diarsenic(3+) trisulfanediide | |
246.03 | |
Like rotten eggs |
Arsenic(III) sulfide | |
1303-33-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003435 | |
14,806 | |
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] | |
246.02 | |
99.999% | |
3.43 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-117-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2638000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only