Learn More
Séléniure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme dépôt sous vide et verre de chalcogénure pour l’optique infrarouge, car il transmet une lumière avec des longueurs d’onde entre 870 nm et 17,2 μm.
196.98€ - 743.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | As2Se3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.76 |
Numéro MDL | MFCD00014166 |
Clé InChI | WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g |
CID PubChem | 14772 |
Nom IUPAC | [(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone |
SMILES | [Se]=[As][Se][As]=[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043748.06 |
5 g |
196.98€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043748.14 |
25 g |
743.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Arsenicselenide is used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-36-2 | |
386.76 | |
WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N | |
14772 | |
[Se]=[As][Se][As]=[Se] |
As2Se3 | |
MFCD00014166 | |
arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g | |
[(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone |
Spécification
Arsenic(III) selenide | |
1303-36-2 | |
As2Se3 | |
UN3077 | |
Soluble in nitric acid. Insoluble in water. | |
[Se]=[As][Se][As]=[Se] | |
386.76 | |
386.72 | |
Flacon en verre | |
4.75 |
260°C | |
Poudre de maille -160 | |
MFCD00014166 | |
arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g | |
WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N | |
[(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone | |
14772 | |
99.999% | |
4.75 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-119-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2285000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only