Learn More
Oxyde d’arsenic(III), étalon primaire, ACS, 99,95 à 100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357598
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-53-3
Formule moléculaire As2O3
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Numéro MDL MFCD00003433
Clé InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Arsenic trioxide
Nom IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spécification
Point d’ébullition 465°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) oxide
Point de fusion 312.3°C
Note relative au nom Primary standard
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95-100.05%
Numéro UN UN1561
Merck Index 14,804
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids and alkalies. Insoluble in organic solvents. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 197.84
Pourcentage de pureté 99.95 to 100.05%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 3.74 g/mL